Learn More
(R,S,R)-2-acetil-4-(1,2,3,4-tetrahidroxibutil)-imidazol, TRC
Código de producto. 30133448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133448 500 mg 500 miligramos
30010080 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30133448 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA188490500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94944-70-4
Fórmula molecular C9H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 230.22
Sinónimo 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-[4-(1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl)-1H-imidazol-2-yl]-ethanone
Nombre IUPAC 1-[4-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxibutil]-1H-imidazol-2-il]etanona
SMILES CC(C1=NC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)=CN1)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material (R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0903