Learn More
(R,S,R)-2-acetil-4-(1,2,3,4-tetrahidroxibutil)-imidazol-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole-13C6 |
| CAS | 1448358-08-4 |
| Fórmula molecular | C313C6H14N2O5 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone-13C6, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-[4-(1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl)-1H-imidazol-2-yl]-ethanone13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1/i2+1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| SMILES | CC(=O)c1n[13cH][13c]([nH]1)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O |
| Nombre IUPAC | 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxi(1,2,3,4-13C4)butil]-(4,5-13C2)1H-imidazol-2-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1104 |