Learn More
(R,S)-nornicotina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Nornicotine-D4 |
| CAS | 66148-18-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H8 N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | rac-Nornicotine-D4 (pyridine-D4), (±)-Nornicotine-D4, Pyridine-2,3,4,6-d4','5-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine-2,3,4,6-d4','5-(2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 5-(2-Pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-pirrolidin-2-ilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Mostrar más |