Learn More
(R,S)-Norcotinine, TRC
Código de producto. 17961285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961285 10 mg 10 miligramos
17984705 25 mg 25 miligramos
17942505 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN66200010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17708-87-1
Fórmula molecular C9 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 162.19
Sinónimo 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (±)-, Norcotinine, (±)- (8CI), (RS)-Norcotinine, (±)-Demethylcotinine, (±)-Norcotinine
Nombre IUPAC 5-piridina-3-ilpirrolidina-2-una
SMILES O=C1CCC(N1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-Norcotinine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0793
Porcentaje de pureza >95%