Learn More
(R,S)-norcotinina-piridil-d4, TRC
Código de producto. 30423743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423743 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6620021MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-Norcotinine pyridyl-d4
CAS 1020719-70-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H4 H6 N2 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-Pyrrolidinone','5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, (R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)/i1D,2D,5D,6D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCC(=O)N2)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 5-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridin-3-il)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 166.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1044
Porcentaje de pureza >95