Learn More
(R,S)-Norcotinina (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-Norcotinine |
| CAS | 17708-87-1 |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 O |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (±)-, Norcotinine, (±)- (8CI), (RS)-Norcotinine, (±)-Demethylcotinine, (±)-Norcotinine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12) |
| SMILES | O=C1CCC(N1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 5-piridina-3-ilpirrolidina-2-una |
| Peso molecular (g/mol) | 162.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0793 |
| Mostrar más |