Learn More
(R,S)-N'-Nitrosonornicotina-13C6, TRC
Código de producto. 30476787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30476787 10 mg
30470044 0.5 mg
30467532 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN53502510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2726380-44-3
Fórmula molecular C313C6H11N3O
Peso molecular (g/mol) 183.16
Sinónimo 3-(1-Nitroso-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, NNN-13C6
Nombre IUPAC 3-(1-nitrosopirrolidina-2-il-2-13C)piridina-2,3,4,5,6-13C5
SMILES O=NN(CCC1)[13CH]1[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH]N=[13CH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-N'-Nitrosonornicotine-13C6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1+1,3+1,5+1,7+1,8+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.11