Learn More
(R,S)-N-nitroso anatabina-2,4,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30480815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480815 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5247520.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H4 H7 N3 O
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4','1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridin-2-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1153
Porcentaje de pureza >95