Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabina-2,4,5,6-d4 (40 ug/ml en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30406134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406134 1x10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30406134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT41581X10ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Fórmula molecular C10 2H4 H7 N3 O
Cantidad 1x10 mL
Sinónimo 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridin-2-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1153
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 μg/mL