Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anabasina, TRC
Código de producto. 30005930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005930 100 mg 100 miligramos
30009847 50 mg 50 miligramos
18033620 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN524250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37620-20-5
Fórmula molecular C10 H13 N3 O
Peso molecular (g/mol) 191.23
Sinónimo Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, Piperidine, 1-nitroso-2-(3-pyridyl)- (6CI,7CI), 3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine, (R,S)-N-Nitroso Anabasine, (RS)-N-Nitrosoanabasine, NAB
Nombre IUPAC 3-(1-nitrosopiperidina-2-il)piridina
SMILES O=NN1CCCCC1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-Nitrosoanabasine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1059
Porcentaje de pureza >95%