Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anabasina-d4 (1 mg/mL en Metanol), TRC
Código de producto. 30391901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30391901 1 mL
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30391901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT18351X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4
CAS 1020719-68-9
Fórmula molecular C10 2H4 H9 N3 O
Cantidad 1 mL
Sinónimo Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidina-2-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 195.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1 mg/mL