Learn More
(R,S)-N-Etil Nornicotina, TRC
Código de producto. 30374959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374959 10 mg
30377327 100 mg
30384710 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92530010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86900-39-2
Fórmula molecular C11 H16 N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Sinónimo Pyridine, 3-(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine, 3-(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 3-(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, Homonicotine, (±)-N-Ethylnornicotine, rac-Ethylnornicotine, rac-N-Ethylnornicotine
Nombre IUPAC 3-(1-etilpirrolidina-2-il)piridina
SMILES CCN1CCCC1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-N-Ethylnornicotine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2/c1-2-13-8-4-6-11(13)10-5-3-7-12-9-10/h3,5,7,9,11H,2,4,6,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1313