Learn More
(R,S)-N-Ethyl Norcotinine, TRC
Código de producto. 30379399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379399 10 mg
30368842 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92520010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 359435-41-9
Fórmula molecular C11 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 190.24
Nombre IUPAC 1-etil-5-piridina-2-ilpirrolidina-2-una
SMILES CCN1C(CCC1=O)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-N-Ethylnorcotinine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-2-13-10(6-7-11(13)14)9-5-3-4-8-12-9/h3-5,8,10H,2,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106