Learn More
(R/S)-N-Desacetil Colchicina, TRC
Código de producto. 30357971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357971 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30357971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19891510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R/S)-N-Deacetyl Colchicine
CAS 102491-73-6
Fórmula molecular C20H23NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 7-Amino-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-benzo[a]heptalen-9(5H)-one, (+/-)-7-Deacetylcolchicine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO5/c1-23-16-8-6-12-13(10-15(16)22)14(21)7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12/h6,8-10,14H,5,7,21H2,1-4H3
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)C(N)CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23
Nombre IUPAC 7-amino-1,2,3,10-tetrametoxi-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-9-ona
Peso molecular (g/mol) 357.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1576