Learn More
(R/S)-N-Desacetil Colchiceína N-Trifluoroacetato, TRC
Código de producto. 30368641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368641 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30368641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19890525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate
CAS 102491-70-3
Fórmula molecular C21H20F3NO6
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2,2,2-Trifluoro-N-[5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20F3NO6/c1-29-16-8-10-4-6-13(25-20(28)21(22,23)24)12-9-15(27)14(26)7-5-11(12)17(10)19(31-3)18(16)30-2/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27)
SMILES COc1cc2CCC(NC(=O)C(F)(F)F)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-(10-hidroxi-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 439.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1243