Learn More
(R,S)-N-Acetil-S-[1-(hidroximetil)-2-propen-1-il)-L-cisteína + (R,S)-N-Acetil-S-(2-hidroxi-3-buten-1-il)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30011888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011888 500 mg 500 miligramos
30012749 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA179005500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2762993-90-6
Fórmula molecular C9H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 233.29
Sinónimo MHBMA
Nombre IUPAC N-acetil-S-(1-hidroxibut-3-en-2-il)-L-cisteína
SMILES C=CC(CSC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O)O.C=CC(SC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(2-hydroxy-3-buten-1-yl)-L-cysteine + N-Acetyl-S-[1-(hydroxymethyl)-2-propen-1-yl]-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO4S/c1-3-7(12)4-15-5-8(9(13)14)10-6(2)11/h3,7-8,12H,1,4-5H2,2H3,(H,10,11)(H,13,14)/t7?,8-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.07