Learn More
(R,S)-N-(1-feniletil) ibuprofeno amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide |
| CAS | 121734-79-0 |
| Fórmula molecular | C21H27NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneacetamide, [R-(R*,S*)]-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)benzeneacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)N[C@H](C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]-N-[(1R)-1-feniletil]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 309.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.2093 |