Learn More
(R)-(-)-S-Metil-S-fenilsulfoximina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine is used as chiral ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La (R)-(-)-S-metil-S-fenilsulfoximina se utiliza como ligandos quirales.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua y los agentes oxidantes. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine |
| Punto de fusión | 29°C to 31°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 5245635 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Rotación óptica | −36° (c=1 in Acetone) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.22 |
| Porcentaje de pureza | 97% |