Learn More
(R,S)-Ivosidenib, MedChemExpress
Código de producto. 16463637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463637 50 mg 50 miligramos
16447536 100 mg 100 miligramos
16407628 10 mg 10 miligramos
16400098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18767A
MedChemExpress (R,S)-Ivosidenib ((R,S)-AG-120) is the less active enantiomer of Ivosidenib (AG-120).
(R,S)-Ivosidenib ((R,S)-AG-120) is the less active enantiomer of Ivosidenib (AG-120).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-Ivosidenib
CAS 2070009-31-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H22ClF3N6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (R,S)-AG-120
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (5.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1(F)CC(NC([C@H](N(C2=CC(F)=CN=C2)C([C@@H](N3C4=NC=CC(C#N)=C4)CCC3=O)=O)C5=CC=CC=C5Cl)=O)C1
Peso molecular (g/mol) 582.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.96
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death