Learn More
Ácido (R,S)-Fmoc-3-amino-3-(naftalen-2-il)-propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-3-amino-3-(naphthalen-2-yl)-propionic acid |
| CAS | 269078-81-1 |
| Fórmula molecular | C28 H23 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | β-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)16-26(20-14-13-18-7-1-2-8-19(18)15-20)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31) |
| SMILES | OC(=O)CC(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)c4ccc5ccccc5c4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(2-naftil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 437.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.1627 |