Learn More
(R,S)-Equol, TRC
Código de producto. 30382638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382638 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30382638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE593000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H14 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (±)-Equol, 7,4'-Homoisoflavane, NV 07α, (RS)-Equol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromen-7-ol
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943
Porcentaje de pureza >95