Learn More
(R,S)-Equol-d4 (Principal) (Mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-Equol-d4 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1216469-13-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H10D4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol-d4, 4’,7-Isoflavandiol-d4, (+/-)-Equol-d4, 7,4'-Homoisoflavane-d4, NV 07α-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/i7D2,9D,12D |
| SMILES | OC1=CC(OC([2H])C(C2=CC=C(O)C=C2)([2H])C3([2H])[2H])=C3C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 246.29 |
| Porcentaje de pureza | >95 |