Learn More
(R,S)-Equol 4'-Sulfato Sal Sódica (90%), TRC
Código de producto. 30012079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012079 1 mg 1 miligramo
30008936 10 mg 10 miligramos
30004528 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5930151MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189685-28-6
Fórmula molecular C15 H13 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 344.31
Sinónimo 3,4-Dihydro-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-2H-1-benzopyran-7-ol Sodium Salt;
Nombre IUPAC sodio; [4-(7-hidroxi-3,4-dihidro-2H-cromen-3-il)fenilo sulfato]
SMILES [Na+].Oc1ccc2CC(COc2c1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-Equol 4'-Sulfate Sodium Salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O6S.Na/c16-13-4-1-11-7-12(9-20-15(11)8-13)10-2-5-14(6-3-10)21-22(17,18)19;/h1-6,8,12,16H,7,9H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0331