Learn More
(R/S)-delta-hexalactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta-Hexalactone |
| CAS | 823-22-3 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl-, Hexanoic acid, 5-hydroxy-, lactone (6CI,7CI), Tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Δ-Hexalactone, (±)-5-Hexanolide, (±)-Δ-Hexalactone, 5-Hexanolide, 5-Hydroxyhexanoic acid lactone, 6-Methyl-2H-tetrahydropyran-2-one, 6-Methyl-Δ-valerolactone, 6-Methyltetrahydropyran-2-one, 6-Methylvalerolactone, Hexanoic acid, 5-hydroxy-, Δ-lactone, NSC 134774, NSC 32863, Δ-Caprolactone, Δ-Hexalactone, Δ-Hexanolactone, Δ-Hexanolide, Δ-Methyl-Δ-valerolactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 6-Metiloxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |