Learn More
(R,S)-Cotinina-d3 N-Óxido, TRC
Código de producto. 30366723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30366723 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC72520350MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-Cotinine N-Oxide-methyl-d3
CAS 1215561-37-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H3 H9 N2 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(4-5-10(11)13)8-3-2-6-12(14)7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2ccc[n+]([O-])c2
Nombre IUPAC 5-(1-oxidopiridin-1-io-3-il)-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 195.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1087
Porcentaje de pureza >95