Learn More
(R,S)-Cotinina-d3 N-Óxido, TRC
Código de producto. 30368248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30368248 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7252035MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (R,S)-Cotinine N-Oxide-methyl-d3
CAS 1215561-37-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H3 H9 N2 O2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(4-5-10(11)13)8-3-2-6-12(14)7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2ccc[n+]([O-])c2
Nombre IUPAC 5-(1-oxidopiridin-1-io-3-il)-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 195.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1087
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.