Learn More
(R/S)-Colchicina, TRC
Código de producto. 30138494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138494 50 mg 50 miligramos
30135160 250 mg 250 miligramos
30010860 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC63999550MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209810-38-8
Fórmula molecular C22 H25 N O6
Peso molecular (g/mol) 399.44
Sinónimo N-[5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, (+/-)-Colchicine, (7S,12aS)-Colchicine, (-)-N-[(7S,12aSa)-1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (Conformational Isomer), Acetamide, N-[(7S,12aS)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]- (9CI), N-[(7S,12aS
Nombre IUPAC N-(1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il)acetamida
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R/S)-Colchicine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1682