Learn More
(R,S)-clopidogrel (ácido libre), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-Clopidogrel Carboxylic Acid |
| CAS | 90055-55-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-Clopidogrel Carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C15 H14 Cl N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, (±)-(2-Chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)-2-[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-yl]acetic acid, (2RS)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic acid, (2RS)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]ethanoic acid, (RS)-Clopidogrel acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acético |
| Mostrar más |