Learn More
(R,S)-Anatabine, TRC
Código de producto. 18042310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18042310 10 mg 10 miligramos
18013320 100 mg 100 miligramos
18022920 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18042310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63750010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2743-90-0
Fórmula molecular C10 H12 N2
Peso molecular (g/mol) 160.22
Sinónimo 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro- (9CI, ACI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine (ACI), 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (±)- (ZCI), (RS)-Anatabine, (±)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (±)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-dipyridine, 3-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-2-yl)pyridine
Nombre IUPAC 3-(1,2,3,6-tetrahidropiridina-2-il)piridina
SMILES C1NC(CC=C1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Anatabine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1