Learn More
(R,S)-anatabina-2,4,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30346362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346362 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30346362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63750510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-11-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H4 H8 N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (RS)-Anatabine-2,4,5,6-d4, rac-Anatabine-D4 (pyridine-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-2-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 164.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1252
Porcentaje de pureza >95