Learn More
(R,S)-Anabasina, TRC
Código de producto. 30040730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040730 1 g 1 g
18060820 250 mg 250 miligramos
18052410 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6371751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13078-04-1
Fórmula molecular C10 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, Anabasine, (±)- (8CI), Piperidine, 2-(3-pyridyl)- (3CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (±)-, (±)-Anabasine, 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-[2,3']bipyridinyl, 2-(3-Pyridyl)piperidine, 2-(Pyridin-3-yl)piperidine, 3-(2-Piperidyl)pyridine, 3-(Piperidin-2-yl)pyridine, DL-Anabasine, rac-Anabasine, (R,S)-Anabasine
Nombre IUPAC 3-piperidin-2-ilpiridina
SMILES C1CCC(NC1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Anabasine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157
Porcentaje de pureza >95%