Learn More
(R,S)-anabasina-2,4,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30345830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345830 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30345830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63718050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-Anabasine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-08-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H4 H10 N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo rac-Anabasine-D4 (pyridine-D4), (R,S)-Anabasine-2,4,5,6-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-piperidin-2-ilpiridina
Peso molecular (g/mol) 166.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1408
Porcentaje de pureza >95