Learn More
Hidrobromuro de (R,S)-alfa-metildopamina, Mikromol™
Código de producto. 30051739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051739 25 mg 25 miligramos
30049473 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051739 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0384.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrobromuro de (R,S)-alfa-metildopamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-alpha-Methyldopamine Hydrobromide
CAS 3459-15-2
Nombres de analitos o componentes (R,S)-alpha-Methyldopamine Hydrobromide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Br H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (R,S)-alpha-Methyldopamine Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.BrH/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7;/h2-3,5-6,11-12H,4,10H2,1H3;1H
SMILES Br.CC(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-(2-aminopropil)benceno-1,2-diol;hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 248.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0208 g/mol