Learn More
(R,S)-Alfa-Amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico, TRC
Código de producto. 30138639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138639 50 mg 50 miligramos
30137431 100 mg 100 miligramos
30004906 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61150050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77521-29-0
Fórmula molecular C7 H10 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 186.17
Sinónimo alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, α-Amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxo-4-isoxazolepropanoic acid, (R,S)-α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, (RS)-α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, (±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, 2-Amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoic acid, 2-Amino-3-(5-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1,2-oxazol-4-yl)propanoic acid, 2-Amino-3-(5-methyl-3-oxo-2,3-dihydroisoxazol-4-yl)propanoic acid, AMPA, AMPA (pharmaceutical), D,L-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, dl-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, α-Amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxoisoxazole-4-propionic acid, α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate, α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, γ-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid
Nombre IUPAC 2-amino-3-(3-hidroxi-5-metil-1,2-oxazol-4-il)ácido propanoico
SMILES Cc1onc(O)c1CC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (r,s)-a-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0641