Learn More
(R,S)-Alfa-Amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (r,s)-a-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0641 |