Learn More
Ácido (R,S)-alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid-13C2,15N |
| CAS | 1219376-36-9 |
| Fórmula molecular | C513C2H10N15NO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | D,L-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic Acid-13C2,15N, AMPA-13C2,15N, D,L-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic Acid-13C2,15N, γ-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic αcid-13C2,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/i5+1,7+1,8+1 |
| SMILES | OC1=NOC(C)=C1C[13CH]([13C](O)=O)[15NH2] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(15N)azanil-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)(1,2-13C2)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.14 |