Learn More
Kit de preparación de (R,S)-4-hidroxiciclofosfamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-4-Hydroxy Cyclophosphamide |
| CAS | 61903-30-8 |
| Fórmula molecular | C7 H15 Cl2 N2 O3 P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (R,S)-4-Hydroxy Cyclophosphamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15Cl2N2O3P/c8-2-4-11(5-3-9)15(13)10-7(12)1-6-14-15/h7,12H,1-6H2,(H,10,13) |
| SMILES | OC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | 2-[bis(2-cloroetil)amino]-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 277.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0197 |