Learn More
(R,S)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol, TRC
Código de producto. 30008707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008707 250 g 250 g
30012307 50 g 50 g
30008810 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472640250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-79-8
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Sinónimo (RS)-Solketal, (+/-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (+/-)-Glycerol 1,2-Acetonide, 1,2-Isopropylideneglycerin, 1,2-Isopropylideneglycerol, 2,3-(Isopropylidenedioxy)propanol, 2,3-Isopropylideneglycerol, Acetone Glyceryl Acetal, Dioxolan, α,β-Isopropylidene Ether, Glycerolacetone, NSC 59720;
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786