Learn More
(R,S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol-D5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol-d5 |
| CAS | 74300-14-4 |
| Fórmula molecular | C6 D5 H7 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (RS)-Solketal-d5, (+/-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol-d5, (+/-)-Glycerol 1,2-Acetonide-d5, 1,2-Isopropylideneglycerin-d5, 1,2-Isopropylideneglycerol-d5, 2,3-(Isopropylidenedioxy)propanol-d5, 2,3-Isopropylideneglycerol-d5, Acetone Glyceryl Acetal-d5, Dioxolan-d5, α,β-Isopropylidene-d5 ether, Glycerolacetone-d5, NSC 59720-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | dideuterio-(4,5,5-trideuterio-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.11 |