Learn More
(R,S)-1-Tosil Glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-1-TosylGlycerol |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0562 |