Learn More
(R,S)-1-Tosil Glicerol, TRC
Código de producto. 30453957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453957 500 mg 500 miligramos
30457234 100 mg -
30456925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT664000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73073-07-1
Fórmula molecular C10 H14 O5 S
Peso molecular (g/mol) 246.28
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropilo 4-metilbenzenosulfonato
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-1-TosylGlycerol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0562