Learn More
(R,S)-1-tosilglicerol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-1-Tosyl Glycerol-d5 |
| CAS | 928623-32-9 |
| Fórmula molecular | C10H9D5O5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Tosyloxy-2,3-propanediol-d5, 2,3-Dihydroxypropyl Tosylate-d5, p-Toluenesulfonic Acid Glyceryl Ester-d5, 1-p-Toluenesulfonate Glycerol-d5, 1,2,3-Propanetriol 1-(4-Methylbenzenesulfonate)-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3/i6D2,7D2,9D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | (1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-dihidroxipropil) 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 251.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0876 |