Learn More
(R,S)-1-metil-3-nicotinoilpirrolidona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone-d4 |
| CAS | 764661-22-5 |
| Fórmula molecular | C11H8D4N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (+/-)-1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-13-6-4-9(11(13)15)10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3/i2D,3D,5D,7D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)C2CCN(C)C2=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbonil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.115 |