Learn More
(R,S)-1-Metil-3-nicotinoilpirrolidina, TRC
Código de producto. 30134571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134571 5 mg 5 miligramos
17984055 50 mg 50 miligramos
17942165 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3234005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125630-26-4
Fórmula molecular C11 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 190.2417
Sinónimo Methanone, (1-methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinyl-, (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Nombre IUPAC (1-metilpirrolidina-3-il)-piridina-3-ilmetanona
SMILES CN1CCC(C1)C(=O)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106