Learn More
Éster bencílico del ácido (R,S)-[1-[(benciloxi)carbamoil]-2-hidroxietil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-[1-[(Benzyloxy)carbamoyl]-2-hydroxyethyl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 26048-95-3 |
| Fórmula molecular | C18H20N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [(R,S)-1-(Hydroxymethyl)-2-oxo-2-[(phenylmethoxy)amino]ethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2O5/c21-11-16(17(22)20-25-13-15-9-5-2-6-10-15)19-18(23)24-12-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16,21H,11-13H2,(H,19,23)(H,20,22) |
| SMILES | OCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NOCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-hidroxi-1-oxo-1-(fenilmetoxiamino)propan-2-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 344.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1372 |