Learn More
(R)-Ruxolitinib (>90%), TRC
Código de producto. 30133848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133848 50 mg 50 miligramos
17961425 10 mg 10 miligramos
17993645 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70200050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941678-49-5
Fórmula molecular C17 H18 N6
Peso molecular (g/mol) 306.365
Sinónimo (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, (3R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile, (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, INC 424, INCB 018424, Ruxolitinib
Nombre IUPAC (3R)-3-ciclopentilo-3-[4-(7H-pirroliro[2,3-d]pirimidina-4-il)pirazol-1-il]propanenitrilo
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruxolitinib
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1593