Learn More
(R)-RuCl[(p-cimeno)(BINAP)]Cl, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-RuCl[(p-cymene)(BINAP)]Cl |
| CAS | 145926-28-9 |
| Fórmula molecular | C45 H35 Cl P2 Ru . C10 H14 . Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Chloro[(R)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H32P2.C10H14.CH3.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;1H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2 |
| SMILES | [Cl-].CC(C)c1ccc(C)cc1.C[Ru+]2(Cl)[P](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5c7c(ccc8ccccc78)[P]2(c9ccccc9)c%10ccccc%10 |
| Peso molecular (g/mol) | 943.901 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 943.173 |