Learn More
(R)-(+)-Cloruro de Ropivacaína, TRC
Código de producto. 30004523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004523 10 mg 10 miligramos
30007581 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR67500510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112773-90-7
Fórmula molecular C17 H26 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 310.86
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, hydrochloride (1:1), (2R)-, 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, monohydrochloride, (2R)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, monohydrochloride, (R)-, (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), (+)-(2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride, (R)-Ropivacaine hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-propilpiperidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CCCN1CCCC[C@@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Propylpiperidine-2-carboxylic acid (2,6-dimethylphenyl)-amide hydrochloride monohydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1812