Learn More
R-(-)-rolipram, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-(-)-Rolipram |
| CAS | 85416-75-7 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (R)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, (4R)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, (-)-Rolipram, (R)-Rolipram |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC2CCCC2)[C@@H]3CNC(=O)C3 |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-(3-ciclopentiloxi-4-metoxifenil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.152 |