Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Rolipram
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001239 10 mg 10 miligramos
30001240 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001239 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1349/10
PDE4 inhibitor. More active enantiomer of rolipram (Cat. No. 0905)
More active enantiomer of the PDE4 inhibitor rolipram; 2-10-fold more potent than the S-(+) enantiomer.
Racemate and S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85416-75-7
Fórmula molecular C16H21NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Rolipram
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.35
Pureza >98%
Peso molecular 275.348